Acetyl sulphide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Diacetyl Sulphide
OR937895-10G OR937895-1G OR937895-5G
APOSOR937895-10GEA 806 EUR
APOSOR937895-10G APOSOR937895-1G APOSOR937895-5G
Acetyl sulphide 95%
Acetyl sulphide
Formula: C₄H₆O₂S
MW: 118,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008753
Núm. CAS: 3232-39-1