4-Penten-1-yl isothiocyanate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937905-1G OR937905-250MG
APOSOR937905-1GEA 319 EUR
APOSOR937905-1G APOSOR937905-250MG
4-Penten-1-yl isothiocyanate 95%
4-Penten-1-yl isothiocyanate
Formula: C₆H₉NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191527
Núm. CAS: 18060-79-2