Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Di-mu-chlorobis[(eta-allyl)palladium(II)], Allylpalladium(II) chloride, Allylpalladium chloride dimer
OR937920-1G
APOSOR937920-1GEA 145 EUR
APOSOR937920-1G
Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
Allylpalladium(II) chloride dimer
Formula: C₆H₁₀Cl₂Pd₂
MW: 365,89 g/mol
Pto. de fusión: 120 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044874
Núm. CAS: 12012-95-2