Methyl-5-hexenoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR937922-25G OR937922-5G
APOSOR937922-25GEA 364 EUR
APOSOR937922-25G APOSOR937922-5G
Methyl-5-hexenoate 98%
Methyl-5-hexenoate
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 157 °C
Densidad: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671538
Núm. CAS: 2396-80-7
UN: 3272
ADR: 3,III