Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate, 2,5-Dihydrothiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
OR937937-1G OR937937-5G
APOSOR937937-1GEA 125 EUR
APOSOR937937-1G APOSOR937937-5G
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate 95%
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
Formula: C₆H₈O₂S
MW: 144,19 g/mol
Pto. de fusión: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038417
Núm. CAS: 67488-46-4