2,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937948-25G OR937948-5G
APOSOR937948-25GEA 284 EUR
APOSOR937948-25G APOSOR937948-5G
2,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
2,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formula: C₈H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001504
Núm. CAS: 3809-32-3