(±)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937963-100G OR937963-25G
APOSOR937963-100GEA 311 EUR
APOSOR937963-100G APOSOR937963-25G
(±)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona 98%
(±)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064160
Núm. CAS: 10373-78-1