1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propan-1-ol
OR937967-1G OR937967-250MG
APOSOR937967-1GEA 128 EUR
APOSOR937967-1G APOSOR937967-250MG
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole
Formula: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191453
Núm. CAS: 50966-69-3