N-Carbobenzoxyhydroxylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR937984-1G OR937984-25G OR937984-5G OR937984-10G
APOSOR937984-1GEA 14.7 EUR
APOSOR937984-1G APOSOR937984-25G APOSOR937984-5G APOSOR937984-10G
N-Carbobenzoxyhydroxylamine 98%
N-Carbobenzoxyhydroxylamine
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. de fusión: 65…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010642
Núm. CAS: 3426-71-9