Valeryl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937986-10G OR937986-5G
APOSOR937986-10GEA 0 EUR
APOSOR937986-10G APOSOR937986-5G
Valeryl bromide 95%
Valeryl bromide
Formula: C₅H₉BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059467
Núm. CAS: 1889-26-5