2-Bromo-5-nitrofuran 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937994-1G OR937994-250MG
APOSOR937994-1GEA 313 EUR
APOSOR937994-1G APOSOR937994-250MG
2-Bromo-5-nitrofuran 95%
2-Bromo-5-nitrofuran
Formula: C₄H₂BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142879
Núm. CAS: 823-73-4