Butyl crotonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Crotonic Acid Butyl Ester
OR937997-100G OR937997-25G OR937997-500G
APOSOR937997-100GEA 270 EUR
APOSOR937997-100G APOSOR937997-25G APOSOR937997-500G
Butyl crotonate 95%
Butyl crotonate
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053794
Núm. CAS: 7299-91-4