Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-(+)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (+)-1-Ethyl-D-proline Ethyl Ester, Et-D-Pro-OEt
OR938006-1G OR938006-5G
APOSOR938006-1GEA 203 EUR
APOSOR938006-1G APOSOR938006-5G
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671533
Núm. CAS: 381670-33-3