3,4-Dimetilciclohexanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938021-10G OR938021-1G OR938021-5G
APOSOR938021-10GEA 993 EUR
APOSOR938021-10G APOSOR938021-1G APOSOR938021-5G
3,4-Dimetilciclohexanona 95%
3,4-Dimetilciclohexanona
Formula: C₈H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045552
Núm. CAS: 5465-09-8