Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-3-furancarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Methyl-3-furoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Methyl-3-furoate
OR938025-1G OR938025-5G
APOSOR938025-1GEA 145 EUR
APOSOR938025-1G APOSOR938025-5G
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate 95%
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate
Formula: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134327
Núm. CAS: 28921-35-9