3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
OR938028-1G OR938028-250MG
APOSOR938028-1GEA 464 EUR
APOSOR938028-1G APOSOR938028-250MG
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660421
Núm. CAS: 28036-33-1