1,5-Dimethyl-2-piperidone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938034-10G OR938034-1G OR938034-5G
APOSOR938034-10GEA 754 EUR
APOSOR938034-10G APOSOR938034-1G APOSOR938034-5G
1,5-Dimethyl-2-piperidone 95%
1,5-Dimethyl-2-piperidone
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701098
Núm. CAS: 86917-58-0