cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938037-25G
APOSOR938037-25GEA 190 EUR
APOSOR938037-25G
cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 98%
cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093477
Núm. CAS: 3685-22-1