3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-(2,4,5-Trimethylthiophen-3-yl)acetonitrile
OR938038-1G
OR938038-250MG
APOSOR938038-1GEA
102
EUR
APOSOR938038-1G
APOSOR938038-250MG
3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene 95%
3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene
Formula:
C₉H₁₁NS MW: 165,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143113 Núm. CAS: 112440-49-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...