2,3-Dichloropropionamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938050-10G OR938050-1G OR938050-5G
APOSOR938050-10GEA 647 EUR
APOSOR938050-10G APOSOR938050-1G APOSOR938050-5G
2,3-Dichloropropionamide 95%
2,3-Dichloropropionamide
Formula: C₃H₅Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040311
Núm. CAS: 19433-84-2