Diisopropyl sulphite 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938058-25G OR938058-5G
APOSOR938058-25GEA 226 EUR
APOSOR938058-25G APOSOR938058-5G
Diisopropyl sulphite 95%
Diisopropyl sulphite
Formula: C₆H₁₄O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200838
Núm. CAS: 4773-13-1