2-Amino-2-oxazoline hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,5-Dihydrooxazol-2-amine hydrochloride
OR938063-1G OR938063-5G
APOSOR938063-1GEA 255 EUR
APOSOR938063-1G APOSOR938063-5G
2-Amino-2-oxazoline hydrochloride 95%
2-Amino-2-oxazoline hydrochloride
Formula: C₃H₆N₂O
MW: 122,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060178
Núm. CAS: 375855-07-5