2-Methoxybutyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetic Acid 2-Methoxybutyl Ester
OR938072-10G OR938072-1G OR938072-5G
APOSOR938072-10GEA 574 EUR
APOSOR938072-10G APOSOR938072-1G APOSOR938072-5G
2-Methoxybutyl acetate 95%
2-Methoxybutyl acetate
Formula: C₇H₁₄O₃
MW: 146.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797047
Núm. CAS: 1173168-18-7