Methyl-4-vinylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938080-1G OR938080-5G
APOSOR938080-1GEA 79.9 EUR
APOSOR938080-1G APOSOR938080-5G
Methyl-4-vinylbenzoate 95%
Methyl-4-vinylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017218
Núm. CAS: 1076-96-6