Potassium isopropylxanthate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938096-25G OR938096-5G
APOSOR938096-25GEA 98.6 EUR
APOSOR938096-25G APOSOR938096-5G
Potassium isopropylxanthate 95%
Potassium isopropylxanthate
Formula: C₄H₈OS₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004930
Núm. CAS: 140-92-1