Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetate, Methyl 3,4-dihydroxyphenylacetate, Catechol-4-acetic Acid Methyl Ester, Homoprotocatechuic Acid Methyl Ester, Pyrocatechol-4-acetic Acid Methyl Ester
OR938109-5G
APOSOR938109-5GEA 95.7 EUR
APOSOR938109-5G
Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate 98%
Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00583539
Núm. CAS: 25379-88-8