Homogentisic acid-γ-lactone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Dihydro-5-hydroxybenzofuran-2-one, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid γ-Lactone, 5-Hydroxybenzofuran-2(3H)-one, 5-Hydroxy-2-coumaranone
OR938120-5G
APOSOR938120-5GEA 130 EUR
APOSOR938120-5G
Homogentisic acid-γ-lactone 95%
Homogentisic acid-gamma-lactone
Formula: C₈H₆O₃
MW: 150.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005857
Núm. CAS: 2688-48-4