2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938123-10G OR938123-1G OR938123-5G
APOSOR938123-10GEA 683 EUR
APOSOR938123-10G APOSOR938123-1G APOSOR938123-5G
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₇H₈O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01924576
Núm. CAS: 58268-08-9