(R)-(-)-2-Methylglutaric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(R)-(-)-2-Methylpentanedioic Acid
OR938135-10G
OR938135-1G
OR938135-5G
APOSOR938135-10GEA
391
EUR
APOSOR938135-10G
APOSOR938135-1G
APOSOR938135-5G
(R)-(-)-2-Methylglutaric acid 95%
(R)-(-)-2-Methylglutaric acid
Formula:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671562 Núm. CAS: 1115-81-7 |