4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chlorobenzofurazan
OR938160-10G OR938160-1G OR938160-5G
APOSOR938160-10GEA 434 EUR
APOSOR938160-10G APOSOR938160-1G APOSOR938160-5G
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole 95%
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole
Formula: C₆H₃ClN₂O
MW: 154,55 g/mol
Pto. de fusión: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191329
Núm. CAS: 7116-16-7