6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
OR938164-1G
OR938164-5G
APOSOR938164-1GEA
104
EUR
APOSOR938164-1G
APOSOR938164-5G
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid 97%
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Formula:
C₉H₇N₃O₂ MW: 189,174 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00140749 Núm. CAS: 253315-22-9 |