N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938165-1G OR938165-5G
APOSOR938165-1GEA 88.6 EUR
APOSOR938165-1G APOSOR938165-5G
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride 95%
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
Formula: C₃H₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658962
Núm. CAS: 30289-28-2