3-Chloropivalic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chloro-2,2-dimethylpropionic Acid, 3-Chloro-2,2-dimethylpropanoic acid
OR938167-25G
APOSOR938167-25GEA 177 EUR
APOSOR938167-25G
3-Chloropivalic acid 97%
3-Chloropivalic acid
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004195
Núm. CAS: 13511-38-1