3-Anilino-1-propanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(3-Hydroxypropyl)aniline, 3-(Phenylamino)propan-1-ol
OR938169-5G
APOSOR938169-5GEA 208 EUR
APOSOR938169-5G
3-Anilino-1-propanol 95%
3-Anilino-1-propanol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15206074
Núm. CAS: 31121-11-6