2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR938175-1G
OR938175-25G
OR938175-5G
APOSOR938175-1GEA
69.6
EUR
APOSOR938175-1G
APOSOR938175-25G
APOSOR938175-5G
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 96%
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formula:
C₆H₁₁BrO₂ MW: 195,06 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00191321 Núm. CAS: 37865-96-6 |