Methyl-1-methylcyclopropane-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methylcyclopropane-1-carboxylicacidmethylester, 1-Methylcyclopropane-1-carboxylic Acid Methyl Ester
OR938181-1G OR938181-5G
APOSOR938181-1GEA 150 EUR
APOSOR938181-1G APOSOR938181-5G
Methyl-1-methylcyclopropane-1-carboxylate 95%
Methyl-1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191549
Núm. CAS: 6206-25-3