3-Allyloxypropionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938182-10G OR938182-1G OR938182-5G
APOSOR938182-10GEA 580 EUR
APOSOR938182-10G APOSOR938182-1G APOSOR938182-5G
3-Allyloxypropionic acid 95%
3-Allyloxypropionic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039537
Núm. CAS: 22577-15-7