5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938198-1G OR938198-250MG
APOSOR938198-1GEA 284 EUR
APOSOR938198-1G APOSOR938198-250MG
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde
Formula: C₈H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671521
Núm. CAS: 117953-13-6