3,5-Dimetilciclohexanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938239-5G
APOSOR938239-5GEA
74.1
EUR
APOSOR938239-5G
3,5-Dimetilciclohexanona 95%
3,5-Dimetilciclohexanona
Formula:
C₈H₁₄O MW: 126,1962 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019467 Núm. CAS: 2320-30-1 |