Ethyl 2-Isopropylacetoacetate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-Acetyl-3-methylbutyrate, 2-Acetyl-3-methylbutyric acid Ethyl ester, 2-Isopropylacetoacetic acid Ethyl ester
OR938251-1G
OR938251-25G
OR938251-5G
APOSOR938251-1GEA
102
EUR
APOSOR938251-1G
APOSOR938251-25G
APOSOR938251-5G
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate 90%
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate
Formula:
C₉H₁₆O₃ MW: 172,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042884 Núm. CAS: 1522-46-9 |