1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938259-1G
OR938259-250MG
APOSOR938259-1GEA
229
EUR
APOSOR938259-1G
APOSOR938259-250MG
1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride 97%
1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride
Formula:
C₄H₉Cl₂N₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09056757 Núm. CAS: 72631-80-2 |