Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR938282-25G OR938282-100G OR938282-500G
APOSOR938282-25GEA 21.9 EUR
APOSOR938282-25G APOSOR938282-100G APOSOR938282-500G
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Sodium-2-mercaptobenzothiazole
Formula: C₇H₅NS₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065334
Núm. CAS: 2492-26-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III