4-Methoxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR938285-10G OR938285-1G OR938285-5G OR938285-250MG OR938285-500MG
APOSOR938285-10GEA 437 EUR
APOSOR938285-10G APOSOR938285-1G APOSOR938285-5G APOSOR938285-250MG APOSOR938285-500MG
4-Methoxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2,5-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003343
Núm. CAS: 6745-75-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR