5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,7-Dimethyl-8-hydroxyquinoline
OR938289-1G OR938289-5G
APOSOR938289-1GEA 503 EUR
APOSOR938289-1G APOSOR938289-5G
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
5,7-Dimethyl-8-quinolinol
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168976
Núm. CAS: 37873-29-3