5-(Isopropylamino)pentanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-(Isopropylamino)pentan-1-ol
OR938297-1G
OR938297-5G
APOSOR938297-1GEA
105
EUR
APOSOR938297-1G
APOSOR938297-5G
5-(Isopropylamino)pentanol 97%
5-(Isopropylamino)pentanol
Formula:
C₈H₁₉NO MW: 145.25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14708174 Núm. CAS: 40447-21-0 |