2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938299-5G
APOSOR938299-5GEA 201 EUR
APOSOR938299-5G
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2005 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011489
Núm. CAS: 7149-92-0