5-Bromoresorcinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Bromo-3,5-dihydroxybenzene, 5-Bromobenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxybromobenzene
OR938303-5G
APOSOR938303-5GEA 95.7 EUR
APOSOR938303-5G
5-Bromoresorcinol 97%
5-Bromoresorcinol
Formula: C₆H₅BrO₂
MW: 189,01 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C/0,3mmHg
Pto. de fusión: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16293393
Núm. CAS: 106120-04-1