(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 2-(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride

OR938326-25G OR938326-5G
APOSOR938326-25GEA 430 EUR
APOSOR938326-25G APOSOR938326-5G
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,6196 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012244
Núm. CAS: 6834-42-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR