AmbotzHAA6300 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-D-Leu-OtBu·HCl
OR938329-10G OR938329-1G OR938329-5G
APOSOR938329-10GEA 964 EUR
APOSOR938329-10G APOSOR938329-1G APOSOR938329-5G
AmbotzHAA6300 95%
AmbotzHAA6300
Formula: C₁₀H₂₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083642
Núm. CAS: 67617-35-0