1-(Ammoniooxy)propane chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938341-1G
OR938341-250MG
APOSOR938341-1GEA
770
EUR
APOSOR938341-1G
APOSOR938341-250MG
1-(Ammoniooxy)propane chloride 95%
1-(Ammoniooxy)propane chloride
Formula:
C₃H₁₀ClNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00231456 Núm. CAS: 6084-54-4 |